4'-Nitroacétophénone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO128340010EA 161 EUR InStock
ACRO128340010 ACRO128341000 ACRO128340050
4'-Nitroacétophénone 97%
4'-Nitroacétophénone
Formule: C₈H₇NO₃
MW: 165,15 g/mol
Point d'ébullition: 202 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 76…80 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00007355
Numéro CAS: 100-19-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
Water ≤0.6 %
GC ≥96.0 %
Free acid ≤0.2 % (as 4-Nitrobenzoic acid)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité