3'-Nitropropiophénone
Fournisseur: Molekula
Synonyms: m-Nitropropiophénone
MOLEM76049489EA 0 EUR InStock
MOLEM76049489
3'-Nitropropiophénone
3'-Nitropropiophénone
Formule: C₉H₉NO₃
MW: 179,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051516
Numéro CAS: 17408-16-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité