2'-Méthoxyacétophénone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
125670250 125671000
ACRO125670250EA 50.1 EUR InStock
ACRO125670250 ACRO125671000
2'-Méthoxyacétophénone 99%
2'-Méthoxyacétophénone
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 131 °C (18 mmHg)
Densité: 1.09 g/cm³
Point d'éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008725
Numéro CAS: 579-74-8
EINECS: 209-446-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to orange to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5383 to 1.5403 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité