2'-Méthoxyacétophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11929.14 A11929.22
A11929.14EA 54.1 EUR InStock
A11929.14 A11929.22
2'-Méthoxyacétophénone ≥98%
2'-Méthoxyacétophénone
Purity: 98% CAS No.: 579-74-8 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.5393 Boiling Point: 119-120°/10mm Beilstein Reference: 1100602 MDL No.: MFCD00008725
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 119…120 °C (10 mmHg)
Densité: 1.090
Point d'éclair: 108 °C (226 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008725
Numéro CAS: 579-74-8
EINECS: 209-446-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité