4'-Éthoxyacétophénone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
409591000 409590050 409590250 409595000
ACRO409591000EA 224 EUR InStock
ACRO409591000 ACRO409590050 ACRO409590250 ACRO409595000
4'-Éthoxyacétophénone 99%
4'-Éthoxyacétophénone
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Point d'ébullition: 268…269 °C (758 mmHg)
Point de fusion: 35…38 °C
Point d'éclair: 134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009095
Numéro CAS: 1676-63-7
EINECS: 216-825-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystals and/or chunks or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 38 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité