4'-Éthoxyacétophénone
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0474.04EA 443 EUR InStock
PROOMM0474.04
4'-Éthoxyacétophénone
4'-Éthoxyacétophénone
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Point d'ébullition: 83 °C (0,04 mmHg)
Point de fusion: 39 °C
Numéro MDL: MFCD00009095
Numéro CAS: 1676-63-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité