4'-Méthoxyacétophénone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
152360010 152362500
ACRO152360010EA 155 EUR InStock
ACRO152360010 ACRO152362500
4'-Méthoxyacétophénone 98%
4'-Méthoxyacétophénone
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 152 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 36…39 °C
Densité: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008745
Numéro CAS: 100-06-1
EINECS: 202-815-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité