4'-Méthoxyacétophénone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A11162.30EA 44.6 EUR InStock
A11162.30 A11162.0B A11162.14
4'-Méthoxyacétophénone ≥99%
4'-Méthoxyacétophénone
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 258…260 °C
Point de fusion: 36…40 °C
Densité: 1,08
Point d'éclair: 138 °C (280 °F)
Numéro MDL: MFCD00008745
Numéro CAS: 100-06-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité