3',4'-Diméthoxyacétophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 3,4-Dimethoxyacetophenone, 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanone
L02737.18 L02737.30
L02737.18EA 39.2 EUR InStock
L02737.18 L02737.30
3',4'-Diméthoxyacétophénone ≥98%
3',4'-Diméthoxyacétophénone
Purity: 98+% CAS No.: 1131-62-0 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Odourless Boiling Point: 286-288° Beilstein Reference: 781213 MDL No.: MFCD00008737
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Point d'ébullition: 286…288 °C
Point de fusion: 47…51 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008737
Numéro CAS: 1131-62-0
EINECS: 214-468-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité