2',6'-Diméthoxyacétophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethanone
A16733.06 A16733.14
A16733.06EA 58.4 EUR InStock
A16733.06 A16733.14
2',6'-Diméthoxyacétophénone ≥98%
2',6'-Diméthoxyacétophénone
Purity: 98% CAS No.: 2040-04-2 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Melting Point: 68-71° Boiling Point: 135-136°/2mm MDL No.: MFCD00008729
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Point d'ébullition: 135…136 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 68…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008729
Numéro CAS: 2040-04-2
EINECS: 218-034-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité