2',4'-Diméthoxyacétophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one
A15982.14 A15982.22
A15982.14EA 73.7 EUR InStock
A15982.14 A15982.22
2',4'-Diméthoxyacétophénone ≥98%
2',4'-Diméthoxyacétophénone
Purity: 98% CAS No.: 829-20-9 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 39-41° Boiling Point: 287-289° MDL No.: MFCD00008727
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Point d'ébullition: 287…289 °C
Point de fusion: 39…41 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008727
Numéro CAS: 829-20-9
EINECS: 212-587-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité