3',5'-Diméthoxyacétophénone
Synonyms: 1-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethanone
021803-5G 021803-25G
FLUO021803-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021803-5G FLUO021803-25G
3',5'-Diméthoxyacétophénone
3',5'-Diméthoxyacétophénone
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40…41 °C
Numéro MDL: MFCD00008739
Numéro CAS: 39151-19-4
EINECS: 254-322-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité