2',5'-Diméthoxyacétophénone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(2,5-Diméthoxyphényl)éthane-1-one
A14973.14EA 64.8 EUR InStock
A14973.14 A14973.06
2',5'-Diméthoxyacétophénone ≥99%
2',5'-Diméthoxyacétophénone
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Point d'ébullition: 154…156 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 18…20 °C
Densité: 1,139
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008728
Numéro CAS: 1201-38-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité