3',4',5'-Triméthoxyacétophénone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)ethan-1-one
L06439.06 L06439.14
L06439.06EA 33.1 EUR InStock
L06439.06 L06439.14
3',4',5'-Triméthoxyacétophénone ≥99%
3',4',5'-Triméthoxyacétophénone
Purity: 99% CAS No.: 1136-86-3 Molecular Formula: C11H14O4 Formula Weight: 210.23 Melting Point: 79-83° Boiling Point: 173-174°/10mm MDL No.: MFCD00008738
Formule: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210,23 g/mol
Point d'ébullition: 173…174 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 79…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008738
Numéro CAS: 1136-86-3
EINECS: 214-501-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité