2-Hydroxyacétophénone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: ω-Hydroxyacétophénoneα-Hydroxyacétophénone
Dans une ampoule sous argon
42013.06EA 95.2 EUR InStock
42013.06
2-Hydroxyacétophénone ≥97%
2-Hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 118…120 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 86…88 °C
Densité: 1,0963 g/cm³ (99 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041829
Numéro CAS: 582-24-1
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité