4'-Hydroxyacétophénone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11974.0B A11974.22 A11974.36
A11974.0BEA 261 EUR InStock
A11974.0B A11974.22 A11974.36
4'-Hydroxyacétophénone ≥99%
4'-Hydroxyacétophénone
Purity: 99% CAS No.: 99-93-4 Molecular Formula: C8H8O2 Formula Weight: 136.15 Flash Point: 166°(330°F) Melting Point: 106-108° Boiling Point: 286° Beilstein Reference: 774355 MDL No.: MFCD00002359
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Point d'ébullition: 286 °C
Point de fusion: 106…108 °C
Densité: 1.139 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 166 °C (330 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002359
Numéro CAS: 99-93-4
EINECS: 202-802-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité