4'-Hydroxypropiophénone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Paroxypropionep-Hydroxypropiophénone
A15314.36EA 108 EUR InStock
A15314.36 A15314.22
4'-Hydroxypropiophénone ≥99%
4'-Hydroxypropiophénone
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 140…145 °C (0,5 mmHg)
Point de fusion: 148…151 °C
Densité: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 180 °C (356 °F)
Numéro MDL: MFCD00002361
Numéro CAS: 70-70-2
Merck Index: 14,7044
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité