3',4'-Dihydroxypropiophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13444.03 A13444.06
A13444.03EA 42.4 EUR InStock
A13444.03 A13444.06
3',4'-Dihydroxypropiophénone ≥98%
3',4'-Dihydroxypropiophénone
Purity: 98% CAS No.: 7451-98-1 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 145-146° MDL No.: MFCD00016440
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point de fusion: 145…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016440
Numéro CAS: 7451-98-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité