3',4'-Dihydroxyacétophénone
Synonyms: 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, Acetopyrocatechol
002544-1G 002544-5G
FLUO002544-1GEA 0 EUR InStock
FLUO002544-1G FLUO002544-5G
3',4'-Dihydroxyacétophénone
3',4'-Dihydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016439
Numéro CAS: 1197-09-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité