2',6'-Dihydroxyacétophénone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2,6-Dihydroxyacetophenone
114820100 114820500
ACRO114820100EA 61.4 EUR InStock
ACRO114820100 ACRO114820500
2',6'-Dihydroxyacétophénone 99%
2',6'-Dihydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 156…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002270
Numéro CAS: 699-83-2
EINECS: 211-833-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 158 °C
HPLC ≥98.5 %
Clarity of solution Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité