2',6'-Dihydroxyacétophénone
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1-(2,6-Dihydroxyphényl)éthane-1-one
MOLE20316998-25GEA 0 EUR InStock
MOLE20316998-25G
2',6'-Dihydroxyacétophénone
2',6'-Dihydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 155…158 °C
Numéro MDL: MFCD00002270
Numéro CAS: 699-83-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité