2',4'-Dihydroxyacétophénone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2,4-Dihydroxyphényl)éthane-1-one
ACRO114801000EA 75.3 EUR InStock
ACRO114801000 ACRO114800050 ACRO114805000
2',4'-Dihydroxyacétophénone 98%
2',4'-Dihydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 336 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 143…147 °C
Densité: 1,18 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00002279
Numéro CAS: 89-84-9
Merck Index: 12,08308
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to pink to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 147 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité