Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2',4'-Dihydroxyacétophénone

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1-(2,4-Dihydroxyphényl)éthane-1-one

MOLE10035517-100GEA 0 EUR InStock
MOLE10035517-100G
2',4'-Dihydroxyacétophénone
2',4'-Dihydroxyacétophénone


Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 336 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 142…143 °C
Densité: 1,18 g/cm³ (141 °C)
Numéro MDL: MFCD00002279
Numéro CAS: 89-84-9
Merck Index: 12,08308
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité