3',5'-Dihydroxyacétophénone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(3,5-Dihydroxyphényl)éthane-1-one
ACRO208630250EA 219 EUR InStock
ACRO208630250
3',5'-Dihydroxyacétophénone 97%
3',5'-Dihydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 143…147 °C
Numéro MDL: MFCD00002290
Numéro CAS: 51863-60-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 148 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité