3',5'-Dihydroxyacétophénone 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethanone
B25567.09 B25567.18
B25567.09EA 127 EUR InStock
B25567.09 B25567.18
3',5'-Dihydroxyacétophénone 96%
3',5'-Dihydroxyacétophénone
Purity: 96% CAS No.: 51863-60-6 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 142-149° Beilstein Reference: 1936502
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 142…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002290
Numéro CAS: 51863-60-6
EINECS: 257-480-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité