2',5'-Dihydroxyacétophénone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2,5-Dihydroxyphényl)éthane-1-one
ACRO114810050EA 31 EUR InStock
ACRO114810050 ACRO114810250
2',5'-Dihydroxyacétophénone 97%
2',5'-Dihydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 203…208 °C
Numéro MDL: MFCD00002343
Numéro CAS: 490-78-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-green Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 208 °C (Dec)
HPLC ≥96.0 %
Clarity of solution passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité