2',5'-Dihydroxyacétophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12185.06 A12185.14 A12185.22
A12185.06EA 40.8 EUR InStock
A12185.06 A12185.14 A12185.22
2',5'-Dihydroxyacétophénone ≥98%
2',5'-Dihydroxyacétophénone
Purity: 98+% CAS No.: 490-78-8 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 204-208° Beilstein Reference: 637903
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 204…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002343
Numéro CAS: 490-78-8
EINECS: 207-716-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité