2',5'-Dihydroxyacétophénone
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1-(2,5-Dihydroxyphényl)éthane-1-one
MOLEM45596894EA 0 EUR InStock
MOLEM45596894
2',5'-Dihydroxyacétophénone
2',5'-Dihydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 199…202 °C
Numéro MDL: MFCD00002343
Numéro CAS: 490-78-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité