Chlorure de 4-décylbenzoyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A17234.06 A17234.14
A17234.06EA 178 EUR InStock
A17234.06 A17234.14
Chlorure de 4-décylbenzoyle ≥98%
Chlorure de 4-décylbenzoyle
Purity: 98% CAS No.: 54256-43-8 Molecular Formula: C17H25ClO Formula Weight: 280.84 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 171-173°/2mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00041724
Formule: C₁₇H₂₅ClO
MW: 280,84 g/mol
Point d'ébullition: 171…173 °C (2 mmHg)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041724
Numéro CAS: 54256-43-8
EINECS: 259-046-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité