Chlorure de 4-éthylbenzoyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO305730250EA 205 EUR InStock
ACRO305730250 ACRO305730050
Chlorure de 4-éthylbenzoyle 97%
Chlorure de 4-éthylbenzoyle
Formule: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Point d'ébullition: 235…236 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 42…43 °C
Densité: 1,14 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000697
Numéro CAS: 16331-45-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5465 to 1.5485 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité