Acide 4-hexylbenzoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A14168.03 A14168.06
A14168.03EA 55.7 EUR InStock
A14168.03 A14168.06
Acide 4-hexylbenzoïque ≥99%
Acide 4-hexylbenzoïque
Purity: 99%
CAS No.: 21643-38-9
Molecular Formula: C13H18O2
Formula Weight: 206.29
Melting Point: (C-N) 97-99°
Beilstein Reference: 2046454
Formule: C₁₃H₁₈O₂
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013997
Numéro CAS: 21643-38-9
EINECS: 244-490-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité