Acide 4-octylbenzoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10777.03 A10777.06
A10777.03EA 66.6 EUR InStock
A10777.03 A10777.06
Acide 4-octylbenzoïque ≥99%
Acide 4-octylbenzoïque
Purity: 99%
CAS No.: 3575-31-3
Molecular Formula: C15H22O2
Formula Weight: 234.34
Melting Point: 97-98°
Beilstein Reference: 1954607
Formule: C₁₅H₂₂O₂
MW: 234,34 g/mol
Point d'ébullition: 362 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 97…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042649
Numéro CAS: 3575-31-3
EINECS: 222-692-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité