Acide 2-méthyl-m-anisique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L18729.09EA 52.5 EUR InStock
L18729.09 L18729.18 ABCRAB172503.0010
Acide 2-méthyl-m-anisique ≥97%
Acide 2-méthyl-m-anisique
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094039
Numéro CAS: 55289-06-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité