Acide 4-méthyl-m-anisique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Methoxy-4-methylbenzoic acid
B22982.06 B22982.14
B22982.06EA 87.4 EUR InStock
B22982.06 B22982.14
Acide 4-méthyl-m-anisique ≥99%
Acide 4-méthyl-m-anisique
Purity: 99% CAS No.: 7151-68-0 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 158-160° Beilstein Reference: 1938389
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point de fusion: 158…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002566
Numéro CAS: 7151-68-0
EINECS: 230-486-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité