Acide 3,5-diméthoxy-p-toluique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14801.22EA 535 EUR InStock
A14801.22 A14801.14 A14801.06
Acide 3,5-diméthoxy-p-toluique ≥97%
Acide 3,5-diméthoxy-p-toluique
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Point de fusion: 210…216 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017506
Numéro CAS: 61040-81-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité