α,α,α,3,4,5-Hexafluorotoluène
Attention
007493-1G 007493-5G
FLUO007493-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007493-1G FLUO007493-5G
α,α,α,3,4,5-Hexafluorotoluène
α,α,α,3,4,5-Hexafluorotoluène
Formule: C₇H₂F₆
MW: 200,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153280
Numéro CAS: 80172-04-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité