α,α,α,2,3,5,6-Heptafluorotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24592.06EA 80.5 EUR InStock
B24592.06 B24592.14
α,α,α,2,3,5,6-Heptafluorotoluène ≥98%
α,α,α,2,3,5,6-Heptafluorotoluène
Formule: C₇HF₇
MW: 218,07 g/mol
Point d'ébullition: 111…112 °C
Densité: 1,601
Point d'éclair: 32 °C (89 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012385
Numéro CAS: 651-80-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité