2,3-Difluorotoluène
005238-5G 005238-10G 005238-1G
FLUO005238-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005238-5G FLUO005238-10G FLUO005238-1G
2,3-Difluorotoluène
2,3-Difluorotoluène
Formule: C₇H₆F₂
MW: 128,12 g/mol
Point d'ébullition: 117…119 °C (1013 hPa)
Densité: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631506
Numéro CAS: 3828-49-7
EINECS: 442-630-2
ONU: 2388
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité