α,α,α,2,4,6-Hexafluorotoluène 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
L18167.06EA 109 EUR InStock
L18167.06 L18167.03 L18167.14
α,α,α,2,4,6-Hexafluorotoluène 96%
α,α,α,2,4,6-Hexafluorotoluène
Formule: C₇H₂F₆
MW: 200,08 g/mol
Point d'ébullition: 105…107 °C
Densité: 1,475
Point d'éclair: 22 °C (71 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190109
Numéro CAS: 122030-04-0
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité