Acide (2-(trifluorométhyl)phényl)métaborique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Trifluoromethyl)phenylboronic acid, (2-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-(trifluoromethyl)phenyl)borane, 2-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid
B24343.03 B24343.06 B24343.14
B24343.03EA 42.9 EUR InStock
B24343.03 B24343.06 B24343.14
Acide (2-(trifluorométhyl)phényl)métaborique ≥97%
Acide (2-(trifluorométhyl)phényl)métaborique
Purity: 97% CAS No.: 1423-27-4 Molecular Formula: C7H6BF3O2 Formula Weight: 189.93 Melting Point: 108-110° Beilstein Reference: 2974465
Formule: C₇H₆BF₃O₂
MW: 189,93 g/mol
Point de fusion: 108…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236059
Numéro CAS: 1423-27-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité