Acide (2-(trifluorométhyl)phényl)métaborique
Synonyms: (2-Trifluoromethyl)phenylboronic acid, (2-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-(trifluoromethyl)phenyl)borane, 2-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid
011012-1G 011012-5G
FLUO011012-1GEA 0 EUR InStock
FLUO011012-1G FLUO011012-5G
Acide (2-(trifluorométhyl)phényl)métaborique
Acide (2-(trifluorométhyl)phényl)métaborique
Formule: C₇H₆BF₃O₂
MW: 189,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236059
Numéro CAS: 1423-27-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité