Acide (4-(trifluorométhyl)phényl)métaborique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-(trifluoromethyl)phenyl)borane, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
359765000 359760050
ACRO359765000EA 29.3 EUR InStock
ACRO359765000 ACRO359760050
Acide (4-(trifluorométhyl)phényl)métaborique 98%
Acide (4-(trifluorométhyl)phényl)métaborique
Formule: C₇H₆BF₃O₂
MW: 189,93 g/mol
Point de fusion: 245…250 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151855
Numéro CAS: 128796-39-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité