α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
188440050 188440250
ACRO188440050EA 62.7 EUR InStock
ACRO188440050 ACRO188440250
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde 97%
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde
Formule: C₈H₅F₃O
Point d'ébullition: 83…86 °C (30 mmHg)
Densité: 1.3 g/cm³
Point d'éclair: 68 °C
Numéro MDL: MFCD00003373
Numéro CAS: 454-89-7
EINECS: 207-228-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4639 to 1.4659 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité