α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde
Attention
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, Cinacalcet Impurity 23
001471-5G 001471-25G 001471-100G
FLUO001471-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001471-5G FLUO001471-25G FLUO001471-100G
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde
α,α,α-Trifluoro-3-tolualdehyde
Formule: C₈H₅F₃O
MW: 174,12 g/mol
Point d'ébullition: 83 °C (1013 hPa)
Densité: 1,3024 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003373
Numéro CAS: 454-89-7
EINECS: 207-228-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité