(2,3,4,5-Tétrafluorophényl)acétonitrile
Synonyms: 2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl cyanide, 2,3,4,5-Tetrafluorophenylacetonitrile
005847-5G 005847-10G
FLUO005847-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005847-5G FLUO005847-10G
(2,3,4,5-Tétrafluorophényl)acétonitrile
(2,3,4,5-Tétrafluorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₃F₄N
MW: 189,11 g/mol
Point d'ébullition: 123…125 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD01631454
Numéro CAS: 53001-74-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité