(2,3,5-Trifluorophényl)acétonitrile
Synonyms: 2,3,5-Trifluorobenzyl cyanide, 2,3,5-Trifluorophenylacetonitrile
007697-1G 007697-5G
FLUO007697-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007697-1G FLUO007697-5G
(2,3,5-Trifluorophényl)acétonitrile
(2,3,5-Trifluorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₄F₃N
MW: 171,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00083546
Numéro CAS: 243666-14-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité