(2,3,6-Trifluorophényl)acétonitrile
Synonyms: 2-(2,3,6-Trifluorophenyl)acetonitrile, 2,3,6-Trifluorobenzyl cyanide
007698-5G 007698-1G
FLUO007698-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007698-5G FLUO007698-1G
(2,3,6-Trifluorophényl)acétonitrile
(2,3,6-Trifluorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₄F₃N
MW: 171,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061219
Numéro CAS: 114152-21-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité