(2,4,6-Trifluorophényl)acétonitrile
Synonyms: 2,4,6-Trifluorobenzyl cyanide, 2-(2,4,6-Trifluorophenyl)acetonitrile
007700-1G 007700-5G
FLUO007700-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007700-1G FLUO007700-5G
(2,4,6-Trifluorophényl)acétonitrile
(2,4,6-Trifluorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₄F₃N
MW: 171,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061221
Numéro CAS: 220227-80-5
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité