(2,6-Difluorophényl)acétonitrile
Synonyms: 2-(2,6-Difluorophenyl)acetonitrile, 2,6-Difluorobenzyl cyanide
004852-1G 004852-5G 004852-10G 004852-25G
FLUO004852-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004852-1G FLUO004852-5G FLUO004852-10G FLUO004852-25G
(2,6-Difluorophényl)acétonitrile
(2,6-Difluorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₅F₂N
MW: 153,13 g/mol
Point d'ébullition: 109 °C (27 mmHg)
Densité: 1.2811 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009973
Numéro CAS: 654-01-3
EINECS: 211-504-7
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité