(2-Fluorophényl)acétonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Fluorobenzyl cyanide, 2-(2-Fluorophenyl)acetonitrile
A11612.06 A11612.14 A11612.22
A11612.06EA 28.3 EUR InStock
A11612.06 A11612.14 A11612.22
(2-Fluorophényl)acétonitrile ≥97%
(2-Fluorophényl)acétonitrile
Purity: 97% CAS No.: 326-62-5 Molecular Formula: C8H6FN Formula Weight: 135.14 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5010 Boiling Point: 235° Beilstein Reference: 1862361 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001897
Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C
Densité: 1.061
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001897
Numéro CAS: 326-62-5
EINECS: 206-313-0
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité